Learn More
Diphenylacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30136222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136222 25 g 25g
30010892 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136222 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48945025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-29-3
Formula molecolare C14 H11 N
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Sinonimo Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochoride Imp. E (EP)
IUPAC Name 2,2-diphenylacetonitrile
SMILES N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylacetonitrile
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Peso formulazione 193.0891