Learn More
Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10085700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10085700 5 g Bottiglia in vetro 5g
10528522 1 g Bottiglia in vetro 1g
13498568 50 g Bottiglia in vetro 50g
3 options
Codice prodotto. 10085700
Marca: Thermo Scientific Acros 423660050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6152-67-6 | C12H11NNaO3S | 272.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6152-67-6
Formula molecolare C12H11NNaO3S
Molecular Weight (g/mol) 272.27
Numero MDL MFCD00036468
InChI Key VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
IUPAC Name sodium;4-anilinobenzenesulfonate
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Colore Beige to White or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHC6H4SO3Na
Quantità 5 g
Beilstein 14,7
Sensibilità (as indicator) Passes Test
Indice di Merck 15,7423
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 271.26
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.