Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamine, 99+%, extra pure, Redox-indicator
Codice prodotto. 10656052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10656052 100 g Bottiglia in vetro 100g
10686212 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10656052 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 221921000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-39-4
Formula molecolare C12H11N
Molecular Weight (g/mol) 169.23
Numero MDL MFCD00003014
InChI Key DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC Name N-phenylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylamine
Nota nome p.a.
Punto di fusione 52.0°C to 54.0°C
Colore Tan to Yellow
Punti di ebollizione 302.0°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2NH
Quantità 100 g
Beilstein 12, 174
Sensibilità (To nitrate) Passes Test
Indice di Merck 15, 3347
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.05g/L. Other solubilities: soluble in alcohol and propyl alcohol, freely soluble in benzene, ether, glacial acetic, acid and carbon disulfide
Peso formulazione 169.23
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.