Learn More
Diphenylamine, ACS
Codice prodotto. 11398048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398048 100 g 100g
11308058 25 g 25g
11388048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11398048 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036610.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in association with ammonium chloride in sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-39-4
Formula molecolare C12H11N
Molecular Weight (g/mol) 169.227
Numero MDL MFCD00003014
InChI Key DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC Name N-phenylaniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylamine
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 52°C to 55°C
Colore White
Densità 1.16 g/mL
Punti di ebollizione 302°C
Punto d'infiammabilità 152°C (305°F)
Formula lineare (C6H5)2NH
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Beilstein 508755
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,3317
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine,ethyl acetate; Slightly soluble in chloroform.
Peso formulazione 169.23
Grado ACS
Forma fisica Solid