Learn More
Diphenylamine, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325606 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC12890000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylamine
CAS 122-39-4
Nomi componenti o analita Diphenylamine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C12 H11 N
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
SMILES N(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name N-phenylaniline
Molecular Weight (g/mol) 169.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 169.0891 g/mol