Learn More
Diphenylamine, TRC
Codice prodotto. 30381189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381189 5 g -
30373303 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30381189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4789405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-39-4
Formula molecolare C12 H11 N
Molecular Weight (g/mol) 169.22
Sinonimo Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
IUPAC Name N-phenylaniline
SMILES N(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylamine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Peso formulazione 169.0891