Learn More
Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester, 98%
Codice prodotto. 10552171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552171 5 g Bottiglia in vetro 5g
10215870 10 g Bottiglia in vetro 10g
10307810 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10552171 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155420050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 524-95-8 | C14H16BNO | 225.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 524-95-8
Formula molecolare C14H16BNO
Molecular Weight (g/mol) 225.10
Numero MDL MFCD00014823
InChI Key BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoethyl diphenylborinate, 2-apb, 2-aminoethoxy diphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborane, 2-aminoethoxydiphenylborate, 2-aminoethoxydiphenyl borate, o-2-aminoethyl diphenylborinic acid, b-2-aminoethoxy diphenylborane, 2-diphenylboryl oxy ethanamine, borinic acid, o-2-aminoethyl diphenyl
PubChem CID 1598
SMILES NCCOB(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Nota nome 98%
Punto di fusione 190.0°C to 194.0°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2BOCH2CH2NH2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
IUPAC Name 2-diphenylboranyloxyethanamine
Peso formulazione 225.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenylborinic acid 2-aminoethyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.