Learn More
Diphenylcyclopropenone, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11431571 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11431571
Marca: MP Biomedicals 0215952301
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylcyclopropenone
CAS 886-38-4
Colore Tan
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Formula molecolare C15H10O
Numero MDL MFCD00001311
Quantità 1 g
Sinonimo diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
InChI Key HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name diphenylcycloprop-2-en-1-one
Molecular Weight (g/mol) 206.24
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
Peso formulazione 206.24
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1GR DIPHENYLCYCLOPROPENONE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diphenylcyclopropenone