Learn More
Diphenylcyclopropenone, LoGiCal
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenylcyclopropenone |
| CAS | 886-38-4 |
| Nomi componenti o analita | Diphenylcyclopropenone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H10 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, Cyclopropenone, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenylcyclopropenone, 2,3-Diphenylcyclopropenone, DPC, Diphencyclopropenone, Diphencyprone, NSC 57541 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | O=C1C(=C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Vedi altri risultati |