Learn More
R&D Systems™ Diphenyleneiodonium chloride
Codice prodotto. 18084912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18084912 50 mg 50mg
18014162 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18084912 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0504/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.96€
    715.05€ / 50mg
    Risparmia 73.91€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. GPR3 agonist; also inhibits NOS and NADPH oxidases
GPR3 agonist (EC50 = 1 μM); activates adenylate cyclase through GPR3 but not GPR6 or GPR12. Also induces Ca2+ mobilization and β-arrestin receptor internalization. Binds strongly to flavoproteins; inhibits several enzymes, including NO synthase, NADPH oxidases and NADPH cytochrome P450 oxidoreductase. Also inhibits platelet aggregation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4673-26-1
Formula molecolare C12H8ClI
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyleneiodonium chloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 314.55
Purezza >99%
Peso molecolare 314.55