Learn More
Diphenyleneiodonium chloride, 97+%
Codice prodotto. 10633352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10633352 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10633352 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328660250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyleneiodonium chloride
CAS 4673-26-1
Punto di fusione 312.0°C to 322.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula molecolare C12H8ClI
Numero MDL MFCD00214165
Quantità 25 mg
Sinonimo diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso
InChI Key FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 314.55
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
Peso formulazione 314.55
Percent Purity 97+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyleneiodonium chloride