Learn More
Diphenyleneiodonium chloride, MedChemExpress
Descrizione
Diphenyleneiodonium chloride is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor and also functions as a TRPA1 activator with an EC50 of 1 to 3 μM. Diphenyleneiodonium chloride selectively inhibits intracellular reactive oxygen species.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyleneiodonium chloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 4673-26-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H8ClI |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | DPI |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 6 mg/mL (19.07 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only