Learn More
Diphenyleneiodonium chloride
Codice prodotto. 15426609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426609 50 mg 50mg
15416609 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426609 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64838.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4673-26-1 | C12H8ClI | 314.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4673-26-1
Formula molecolare C12H8ClI
Molecular Weight (g/mol) 314.55
Numero MDL MFCD00214165
InChI Key FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo diphenyleneiodonium chloride, dibenziodolium chloride, unii-7m9d81yz2n, dpi, 8? 3-iodatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaen-8-ylium chloride, dibenziodolium, chloride, d0n0gj, c12h8i.cl, dibenzo b,d iodolium chloride, 2,2'-biphenylyleneiodonium chloride
PubChem CID 2733504
ChEBI CHEBI:77967
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3[I+]2.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyleneiodonium chloride
Punto di fusione >310°C
Colore White
Quantità 50 mg
Peso formulazione 314.55
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyleneiodonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyleneiodoniumchloride