Learn More
Diphenyleneiodonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30135190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135190 10 mg 10mg
30012316 100 mg 100mg
30004845 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135190 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49150010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4673-26-1
Formula molecolare C12 H8 I . Cl
Molecular Weight (g/mol) 314.55
SMILES [Cl-].c1ccc2c(c1)[i+]c3ccccc23
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyleneiodonium Chloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 313.9359
Percent Purity >95%