Learn More
Diphenylgermanium dichloride, 98+%
Codice prodotto. 11337788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337788 5 g 5g
11327788 1 g 1g
11317788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11337788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 034113.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1613-66-7 | C12H14Cl2Ge | 301.77 g/mol
Diphenylgermanium dichloride is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1613-66-7
Formula molecolare C12H14Cl2Ge
Molecular Weight (g/mol) 301.77
Numero MDL MFCD00013587
InChI Key YROQISGFJISKEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyldichlorogermane, diphenylgermanium dichloride, germane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenylgermene, dichloro diphenyl germane, acmc-1bssq, germane,dichlorodiphenyl, germanium diphenyl dichloride
PubChem CID 74167
IUPAC Name dichloro(diphenyl)germane
SMILES Cl.Cl.[GeH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylgermanium dichloride
Punto di fusione 9°C
Densità 1.415 g/mL
Punti di ebollizione 107°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.597
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 297.73
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid