Learn More
Diphenylglyoxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10667941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667941 100 g Bottiglia in vetro 100g
10168112 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10667941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 408931000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 23873-81-6
Formula molecolare C14H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.26
Numero MDL MFCD00002113
InChI Key JJZONEUCDUQVGR-VCFJNTAESA-N
Sinonimo diphenylglyoxime, benzil dioxime, ethanedione, diphenyl-, dioxime, e,e, diphenyl glyoxime, beta-benzil dioxime, gamma-benzil dioxime, n-z-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl hydroxylamine, unii-ji58npg8m0, unii-pqn86x6991, ji58npg8m0
PubChem CID 5369401
IUPAC Name N-[(Z)-2-nitroso-1,2-diphenylethenyl]hydroxylamine
SMILES O\N=C(\C(=N/O)\C1=CC=CC=C1)/C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylglyoxime
Punto di fusione 238.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,1081
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 240.26
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche