Learn More
Diphenyliodonium Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyliodonium Chloride |
| CAS | 1483-72-3 |
| Formula molecolare | C12H10ClI |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10I.ClH/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].[I+](c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | diphenyliodanium;chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 316.57 |
| Peso formulazione | 315.9516 |