Learn More
Diphenyliodonium hexafluorophosphate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15204864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15204864 5 g Plastic bottle 5g
15214864 25 g Plastic bottle 25g
15224864 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15204864 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450910050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58109-40-3
Formula molecolare C12H10I
Molecular Weight (g/mol) 281.12
Numero MDL MFCD00061398
InChI Key OZLBDYMWFAHSOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyliodonium hexafluorophosphate, diphenyliodanium hexafluorophosphate, diphenyliodonium hexafluorophosphate v, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-, iodonium, diphenyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, diphenyliodonium pf6, dpihfp, acmc-209m2o, phi + pf6-, diphenyliodanium; hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 2737136
IUPAC Name diphenyliodanium
SMILES [I+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Punto di fusione 140.0°C to 144.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)2I+PF6-
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.