Learn More
Diphenylmethane, 99%
Codice prodotto. 10247110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10247110 500 g Bottiglia in vetro 500g
10237110 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10247110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117355000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-81-5
Formula molecolare C13H12
Molecular Weight (g/mol) 168.24
Numero MDL MFCD00004781
InChI Key CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
IUPAC Name benzylbenzene
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylmethane
Nota nome 99%
Punto di fusione 24.5°C to 25.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 265.0°C
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2CH2
Indice di rifrazione 1.5760 to 1.5780
Quantità 500 g
Beilstein 05, II, 498
Indice di Merck 15, 3362
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in liquid ammonia, freely soluble in alcohol, ether, chloroform,, hexane and benzene
Peso formulazione 168.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid