Learn More
Diphenylmethanone Hydrazone, TRC
Codice prodotto. 30381614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30381614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30381614 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49168525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzophenone hydrazone
CAS 5350-57-2
Formula molecolare C13 H12 N2
Quantità 25 g
Sinonimo Benzophenone Hydrazone, Diphenyl Ketone Hydrazone, Diphenyl methanone Hydrazone, N-(Diphenylmethylene)hydrazine, NSC 43
InChI Formula InChI=1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
SMILES NN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name benzhydrylidenehydrazine
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Peso formulazione 196.1