Learn More
Diphenylphosphine oxide, 97%
Codice prodotto. 10582091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10582091 1 g Bottiglia in vetro 1g
10484575 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10582091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310120010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4559-70-0 | C12H11OP | 202.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4559-70-0
Formula molecolare C12H11OP
Molecular Weight (g/mol) 202.19
Numero MDL MFCD00002079
InChI Key ASUOLLHGALPRFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylphosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl, diphenyl phosphine oxide, hpoph2, asuollhgalprfk-uhfffaoysa-n, dppo, diphenylphosphane oxide, phenylphosphonoylbenzene, diphenylphosphino-1-one, pubchem23810
PubChem CID 6327869
IUPAC Name oxo(diphenyl)phosphanium
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylphosphine oxide
Punto di fusione 50.0°C to 57.0°C
Colore Orange to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2P(O)H
Indice di rifrazione 1.6080 to 1.6100
Quantità 1 g
Peso formulazione 202.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals