Learn More
Diphenylphosphinodithioic Acid (>90%), TRC
Codice prodotto. 30337122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337122 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337122 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB430388250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylphosphinodithioic Acid
CAS 1015-38-9
Formula molecolare C12H11PS2
Quantità 250 mg
Sinonimo P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid
InChI Formula InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
SMILES SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name diphenyl-sulfanyl-sulfanylidene-λ5-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 250.31
Peso formulazione 250.004