Learn More
Diphenylphosphonic azide, 97%
Descrizione
Diphenylphosphonic azide acts as a reagent for the synthesis of peptides and phosphoramidates by reacting with amines. It is also used in the preparation of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement. It is involved in pseudohalogen replacement of the azido group by treatment with nucleophilic reagents, such as water, butanol, ammonia, and various amines. Further, it is used as a hydroazidation catalyst for preparation of organoazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diphenylphosphonic azide acts as a reagent for the synthesis of peptides and phosphoramidates by reacting with amines. It is also used in the preparation of oligosaccharides linked with carbamate and urea bonds utilizing modified Curtis rearrangement. It is involved in pseudohalogen replacement of the azido group by treatment with nucleophilic reagents, such as water, butanol, ammonia, and various amines. Further, it is used as a hydroazidation catalyst for preparation of organoazides.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with acids and oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenylphosphonic Azide |
| Densità | 1.275 |
| Punti di ebollizione | 161°C to 162°C (0.5 mm) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Indice di rifrazione | 1.552 |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN3278 |
| Beilstein | 2058967 |
| Informazioni di solubilità | Immiscible with water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diphenylphosphonic azide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphorazidic acid,diphenyl ester