Learn More
Diphenylphosphorazidate, TRC
Codice prodotto. 30385648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385648 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385648 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49164010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylphosphorazidate
CAS 26386-88-9
Formula molecolare C12H10N3O3P
Quantità 10 g
Sinonimo Azidodiphenoxyoxophosphorane, DPPA, Diphenyl Azidophosphate, Diphenyl Phosphorazide, Diphenylphosphoryl Azide, O,O-Diphenylphosphoryl Azide, Phosphoric Acid Diphenyl Ester Azide
InChI Formula InChI=1S/C12H10N3O3P/c13-14-15-19(16,17-11-7-3-1-4-8-11)18-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 275.2
Peso formulazione 275.046