Learn More
Diphenylpyraline N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 30051310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051310 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051310 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0557.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenylpyraline N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylpyraline N-Oxide
CAS 10020-59-4
Nomi componenti o analita Diphenylpyraline N-Oxide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C19 H23 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-1-methyl-, 1-oxide, Diphenylpyraline N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(21)14-12-18(13-15-20)22-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name 4-benzhydryloxy-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
Molecular Weight (g/mol) 297.39
Quantità 100 mg
Peso formulazione 297.1729 g/mol