Learn More
Diphenylsilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032001
90.00 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
775-12-2
C12H12Si
184.31
MFCD00003002
BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
6327659
cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene(phenyl)silanide
C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
775-12-2
C12H12Si
184.31
MFCD00003002
BPYFPNZHLXDIGA-UHFFFAOYSA-N
diphenylsilane, silane, diphenyl, diphenylsilicon, benzene, 1,1'-silylenebis, diphenyl silane, di phenyl silicon, diphenylsilylene radical, ph 2sih2
6327659
cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene(phenyl)silanide
C1=CC=C(C=C1)[Si-]=C2C=C[CH+]C=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Diphenylsilane
Nota nome 97%
Colore Colorless
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 95°C to 97°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C6H5)2SiH2
Indice di rifrazione 1.5780 to 1.58
Quantità 25 g
Fieser 01,348; 13,153; 15,151; 16,160; 17,132
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 184.31
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenylsilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.