Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenylsilane |
| Nota nome | 97% |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9900g/mL |
| Punti di ebollizione | 95°C to 97°C (13.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 98°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (C6H5)2SiH2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Diphenylsilane
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.