Learn More
Diphenyltetramethyldisilane, 97%
Codice prodotto. 10757923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10757923 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10757923 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387880010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1145-98-8 | C16H22Si2 | 270.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Diphenyltetramethyldisilane
CAS 1145-98-8
Punto di fusione 33°C to 38°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 145°C to 148°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H22Si2
Formula lineare [C6H5Si(CH3)2]2
Numero MDL MFCD00054786
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name [dimethyl(phenyl)silyl]-dimethyl-phenylsilane
Molecular Weight (g/mol) 270.32
PubChem CID 136916
Peso formulazione 270.32
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Mass
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.