Learn More
Diphenyltin dichloride, 90+%
Codice prodotto. 11334829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334829 2 g 2g
11314829 10 g 10g
11324829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334829 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 071139.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345.84 g/mol
Used in the manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1135-99-5
Formula molecolare C12H12Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 345.84
Numero MDL MFCD00000516
InChI Key WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
IUPAC Name dichloro(diphenyl)stannane
SMILES Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyltin dichloride
Punto di fusione 41°C to 43°C
Colore White
Punti di ebollizione 333°C to 337°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità >150°C (302°F)
Formula lineare (C6H5)2SnCl2
Quantità 2 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Peso formulazione 343.81
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline