Learn More
Diphenyltin Dichloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diphenyl-tin-dichloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Peso formulazione | 343.9182 |
| Percent Purity | >95% |