Learn More
Diphosgene, 99%
Codice prodotto. 10032862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10032862 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10398460 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10032862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 243311000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503-38-8
Formula molecolare C2Cl4O2
Molecular Weight (g/mol) 197.82
Numero MDL MFCD00015553
InChI Key HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
IUPAC Name trichloromethyl carbonochloridate
SMILES ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Diphosgene
Nota nome 99%
Punto di fusione -57.0°C
Colore Colorless
Densità 1.6400g/mL
Punti di ebollizione 128.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOOCCl3
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4590
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 3374
Gravità specifica 1.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Peso formulazione 197.83
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid