Learn More
Diphosphoryl Chloride 90%, TRC
Codice prodotto. 30370381
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370381 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4920851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diphosphoryl Chloride
CAS 13498-14-1
Formula molecolare Cl4O3P2
Quantità 1 g
Sinonimo Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid
InChI Formula InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
SMILES ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 251.76
Peso formulazione 249.8077