Learn More
Diphylline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488116
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488116 100 mg 100mg
16442036 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488116 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0128
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Diphylline (Diprophylline) is a potent A1/A2 adenosine receptor antagonist and cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. Diphylline, a xanthine derivative, is a bronchodilator and vasodilator drug and has the potential for chronic bronchitis and emphysema.
Diphylline (Diprophylline) is a potent A1/A2 adenosine receptor antagonist and cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. Diphylline, a xanthine derivative, is a bronchodilator and vasodilator drug and has the potential for chronic bronchitis and emphysema.
Specifica
Materiale o nome chimico Diphylline
CAS 479-18-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14N4O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Diprophylline
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (78.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC(O)CO)C=N2)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 99.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only