Learn More
Diphylline, MedChemExpress
Product Code. 16488116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16488116 100 mg 100mg
16442036 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488116 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0128
 Restricted Item
Spedizione stimata: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Diphylline (Diprophylline) is a potent A1/A2 adenosine receptor antagonist and cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. Diphylline, a xanthine derivative, is a bronchodilator and vasodilator drug and has the potential for chronic bronchitis and emphysema.
Diphylline (Diprophylline) is a potent A1/A2 adenosine receptor antagonist and cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. Diphylline, a xanthine derivative, is a bronchodilator and vasodilator drug and has the potential for chronic bronchitis and emphysema.
Spezifikation
Chemical Name or Material Diphylline
CAS 479-18-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H14N4O4
Quantity 100 mg
Synonym Diprophylline
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (78.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CC(O)CO)C=N2)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Formula Weight 254.24
Percent Purity 99.07%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.