Learn More
Dipotassium 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonate, Mikromol
Codice prodotto. 30461052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461052 4 x 25 mg -
30051407 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30461052 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3705.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dipotassium 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
CAS 842-18-2
Nomi componenti o analita 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H6 O7 S2 . 2 K
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate
InChI Formula InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Tipo di soluzione Neat
SMILES [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name dipotassium;7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 380.48
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 379.8829 g/mol