Learn More
Dipraglurant, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481449
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481449 1 mg 1mg
16448807 5 mg 5mg
16412347 50 mg -
16406218 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16481449 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14859
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Specifica
Materiale o nome chimico Dipraglurant
CAS 872363-17-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H12FN3
Quantità 1 mg
Sinonimo ADX48621
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (150.78 mM)
SMILES FC1=CN2C(C=C1)=NC(CCC#CC3=NC=CC=C3)=C2
Molecular Weight (g/mol) 265.29
Peso formulazione 265.29
Percent Purity 95.95%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only