Learn More
Dipropyl phthalate, 99+%
Codice prodotto. 10311401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10311401 25 g Bottiglia in vetro 25g
10259650 100 g Bottiglia in vetro 100g
11965041 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10311401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409160250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-16-8
InChI Key MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
IUPAC Name dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Spezifikation
Materiale o nome chimico Dipropyl phthalate
Colore Colorless
Densità 1.0780g/mL
Punti di ebollizione 317.5°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H18O4
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.4980
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.078
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 0.015% by weight.
Molecular Weight (g/mol) 250.29
Peso formulazione 250.29
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dipropyl phthalate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • cancerogenicità Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.