Learn More
Dipropyl phthalate, 99+%
Codice prodotto. 11965041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965041 500 g Bottiglia in vetro 500g
10311401 25 g Bottiglia in vetro 25g
10259650 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11965041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409165000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 131-16-8 | C14H18O4 | 250.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-16-8
InChI Key MQHNKCZKNAJROC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dipropyl phthalate, di-n-propyl phthalate, di-n-propylphthalate, phthalic acid dipropyl ester, phthalic acid, dipropyl ester, phthalic acid di-n-propyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester, dipropylphthalate, n-dipropyl phthalate, unii-8usp5y77ss
PubChem CID 8559
ChEBI CHEBI:60069
IUPAC Name dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dipropyl phthalate
Colore Colorless
Densità 1.0780g/mL
Punti di ebollizione 317.5°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H18O4
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.4980
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.078
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 0.015% by weight.
Molecular Weight (g/mol) 250.29
Peso formulazione 250.29
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dipropyl phthalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.