missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dipropylaminopretadalafil, TRC

Codice prodotto. 30132636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132636 5 mg 5mg
30137252 25 mg 25mg
17927734 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30132636 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2937955MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

Formula molecolare C28H33N3O5
Molecular Weight (g/mol) 491.58
SMILES O=C(CN(CCC)CCC)N([C@](C(OC)=O)([H])C1)[C@@](C2=CC=C(OCO3)C3=C2)([H])C4=C1C5=CC=CC=C5N4

Specifica

Materiale o nome chimico Dipropylaminopretadalafil
Nomi componenti o analita Dipropylaminopretadalafil
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C28H33N3O5/c1-4-12-30(13-5-2)16-25(32)31-22(28(33)34-3)15-20-19-8-6-7-9-21(19)29-26(20)27(31)18-10-11-23-24(14-18)36-17-35-23/h6-11,14,22,27,29H,4-5,12-13,15-17H2,1-3H3/t22-,27-/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 5 mg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.