Specifica
| Materiale o nome chimico | Dipropylene glycol |
| Nota nome | 99% |
| Colore | Orange-Red to Yellow |
| Densità | 1.0200g/mL |
| Punti di ebollizione | 229.0°C to 232.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 138°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH3 |
| Vedi altri risultati |