Learn More
Microspec™ DipSlides
Codice prodotto. 15712145
Cambia vista
Click to view available options
Additivo:
TTC/MEA
TTC/TTC
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Additivo Dimensione della confezione
15712145 TTC/MEA pezzi 10
15722145 TTC/TTC pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15712145 Fornitore Microspec™ N. del fornitore O1
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
For semi-quantitative microbiological testing.
  • Used by non-skilled field personnel
  • Comes with easy to interpret results chart
  • Hinged handle design
  • Ideal for water testing such as cooling tower monitoring
Specifica
ATCC® Yes
Colore del tappo White
Tipo di tappo Plug
Colore Clear
Content And Storage 2°C to 8°C
Additivo TTC/MEA
Rileva Bacteria, Yeasts and Moulds
Formato Disposable
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Dip Slide
Sterilità Sterile
Target Organism Class Bacteria, Yeast, Molds
Test Type Microbial Identification
Include 10 Dipslides and Isntructions
Condizioni di incubazione 30°C
Tempo di incubazione 3 days
Manuale/Automatico Yes
Materiale Crystal Styrene, LDPE
N. per confezione 10 Slides
Tipo di campione Water, Surfaces
Dimensioni (L x P) 30 x 120 mm
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Diameter (English) Outside 1.18 in.
Diameter (Metric) Outside 30 mm
Peso (sistema imperiale) 0.811 oz.
Peso (sistema metrico) 23 g
Specie Bacteria, Yeast, Fungus