Specifica
| Materiale o nome chimico | α, α-Dipyridyl |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 156.19 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,2'-bipyridyl
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301+H311-Tossico se ingerito o a contatto con la pelle
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301-IN CASO DI INGESTIONE:.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .