Learn More
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate, 97%
Codice prodotto. 11926701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11926701 25 g Bottiglia in vetro 25g
11916701 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440590250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 207683-26-9 | C13H20F6N3O3P | 411.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207683-26-9
Formula molecolare C13H20F6N3O3P
Molecular Weight (g/mol) 411.29
Numero MDL MFCD00192457
InChI Key TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hspyu, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-bis tetramethylene-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, dipyrrolidino n-succinimidyloxy carbenium hexafluorophosphate chn, bis pyrrolidin-1-yl methylidene 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxidanium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy pyrrolidine-2,5-dione hexafluorophosphate, 1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate
PubChem CID 16218611
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1OC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
Punto di fusione 141°C to 143.5°C
Colore White
Analisi elementare 36.45 to 39.48% C, 9.81 to 10.63% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
IUPAC Name 1-[pyrrolidin-1-ium-1-ylidene(pyrrolidin-1-yl)methoxy]pyrrolidine-2,5-dione;hexafluorophosphate
Peso formulazione 411.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HSPyU
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.