Learn More
Diquafosol tetrasodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488548
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488548 10 mg 10mg
16448386 100 mg 100mg
16434417 50 mg -
16411028 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16488548 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0606
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Diquafosol tetrasodium is a P2Y2 receptor agonist that stimulates fluid and mucin secretion on the ocular surface, as a topical treatment of dry eye disease.
Specifica
Materiale o nome chimico Diquafosol tetrasodium
CAS 211427-08-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22N4Na4O23P4
Quantità 10 mg
Sinonimo INS365
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (113.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC2=O)C(N2)=O)O[C@H](COP(OP(OP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=CC4=O)C(N4)=O)[C@H](O)[C@@H]3O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 878.23
Peso formulazione 878.23
Percent Purity 98.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only