Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Tips for UNIFILTER and UNIGUARD Direct-Connection Holders
Codice prodotto. 10468444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UNIFILTER HPLC Filter Systems and UNIGUARD Guard Cartridge Holders
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10468444 UNIFILTER HPLC Filter Systems and UNIGUARD Guard Cartridge Holders pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10468444 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 850RT
Spedizione stimata: 30-11-2026
Standard replacement tips for Thermo Scientific™ UNIGUARD™ and UNIFILTER™ Direct-Connection Holders.
Use the Thermo Scientific™ Replacement Tip as a standard component for UNIFILTER™ Direct-Connection HPLC Filter Systems or for UNIGUARD™ Direct-Connection Guard Cartridge Holders. The UNIGUARD Cartridge Holder connectors have an inner diameter that matches the analytical column inset and eliminates the need for extra fittings. The UNIFILTER Filter Systems are replaceable 0.5μm drop-in filters that enhance column lifetime and improve performance. A Filter System comprises the holder, filter and replacement tip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UNIFILTER HPLC Filter Systems and UNIGUARD Guard Cartridge Holders
Product Type Standard Replacement Tip, CPI
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.