Learn More
Thermo Scientific™ Direct Duct Exhaust Transition with Anti Blowback Valve, for 1.8 m Cabinet
Codice prodotto. 11851491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Laboratory Enclosure
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11851491 Laboratory Enclosure Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11851491 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50078790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00€
    1264.00€ / pezzi 1
    Risparmia 71.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-03-2027
For 1.8 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
For 1.8 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboratory Enclosure
Product Type Exhaust Connection Kit
Diametro (sistema imperiale) 8 in.
Diametro (sistema metrico) 20 cm