Learn More
Brady™ Direct Thermal Printable Labels, 25 mm Core
Descrizione
- Direct thermal paper
- Ideal for warehouse marking
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Direct Thermal Paper |
| Print Technology | Direct Thermal |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Warehouse Marking |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP™11 Label Printer, BBP™12 Industrial Label Printer, THT 76 mm Core Printers |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |