Learn More
Brady™ Direct Thermal Printable Labels
Codice prodotto. 31751202
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
6.00 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) unitSize
31751202 6.00 in. 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31751202 Fornitore Brady™ N. del fornitore 324907
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printable, paper labels for direct thermal printers
  • Ideal label sizing for logistical applications.
Specifica
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Matte
Formato Die-cut
Materiale Paper
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Direct Thermal
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady i6100
N. per confezione 3000
Forma Rectangle
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 152.40 x 101.60 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 152.40 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 101.60 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 101.60 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.00 in.
Altezza (sistema metrico) 152.40 mm
Alternate Part Number I61-DT-25-7604-1