Learn More
DiversifiedBiotech Direct Thermal Roll Labels
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30282303
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
0.94 in.
1.28 in.
1.50 in.
Dimensione della confezione:
500 sets
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30282303 0.94 in. 500 sets
30282287 1.50 in. 500 sets
30282304 1.28 in. 500 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30282303 Fornitore DiversifiedBiotech N. del fornitore DTCR6100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.70€
    39.59€ / 500 sets
    Risparmia 5.11€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer
  • Direct Thermal Cryo-Tags™ formatted to work with most direct thermal printers
  • Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both
  • Cryogenic labels are suitable for a variety of applications
  • Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer
Specifica
Tipo di adesivo Peel and Stick, Acrylic
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Roll
Materiale Polyolefin
Print Technology Direct Thermal
Product Type Ultra Reflective Letter Label
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P) 0.94 x 0.50 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.94 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.50 in.
Larghezza (sistema metrico) 1.27 cm