Learn More
Brady™ Directional Arrow Tape
Codice prodotto. 12797936 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Colore:
Black on Gray
Black on Ochre
Black on Orange
Black on White
White on Black
White on Blue
White on Green
White on Purple
White on Red
Dimensione della confezione:
1 rotolo
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Dimensione della confezione
12797936 33 m x 100 mm Black on White 1 rotolo
12747926 33 m x 100 mm Black on Gray 1 rotolo
12707936 33 m x 100 mm Black on Orange 1 rotolo
12757916 33 m x 100 mm White on Black 1 rotolo
12787916 33 m x 100 mm White on Blue 1 rotolo
12767926 33 m x 100 mm White on Green 1 rotolo
12737936 33 m x 100 mm White on Purple 1 rotolo
12767936 33 m x 100 mm White on Red 1 rotolo
12797926 33 m x 25 mm Black on Gray 1 rotolo
12707946 33 m x 25 mm Black on White 1 rotolo
12797916 33 m x 25 mm White on Blue 1 rotolo
12759664 33 m x 25 mm Black on Ochre 1 rotolo
12777926 33 m x 25 mm White on Green 1 rotolo
12717936 33 m x 25 mm Black on Orange 1 rotolo
12777936 33 m x 25 mm White on Red 1 rotolo
12767916 33 m x 25 mm White on Black 1 rotolo
12747936 33 m x 25 mm White on Purple 1 rotolo
12757926 33 m x 50 mm Black on Gray 1 rotolo
12727936 33 m x 50 mm Black on Orange 1 rotolo
12717946 33 m x 50 mm Black on White 1 rotolo
12769664 33 m x 50 mm Black on Ochre 1 rotolo
12777916 33 m x 50 mm White on Black 1 rotolo
12707926 33 m x 50 mm White on Blue 1 rotolo
12787926 33 m x 50 mm White on Green 1 rotolo
12757936 33 m x 50 mm White on Purple 1 rotolo
12787936 33 m x 50 mm White on Red 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Codice prodotto. 12797936 Fornitore Brady™ N. del fornitore 275129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    214.23€ / 1 rotoli
    Risparmia 23.77€
    9% Sconto
In stock
Il nastro con frecce direzionali può migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa assicurando una visibilità a 36 gradi.
  • Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Specifica
Certificazione/Conformità ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, European Directives 67/548 and 88/379
Descrizione Directional Arrow Tape
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Colore Black on White
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
N. per confezione 1300 Markers/Roll
Quantità 1300 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 33 m x 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE:WH/BLACKARROW-100MMX33M